Documenti fondamentali
642142
Sigma-Aldrich
trans-2,6-Dichloro-β-nitrostyrene
97%
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3CH=CHNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
63-67 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C8H5Cl2NO2/c9-7-2-1-3-8(10)6(7)4-5-11(12)13/h1-5H/b5-4+
VXNHQIKJDIOBEC-SNAWJCMRSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)