Documenti fondamentali
649511
Sigma-Aldrich
9-(2-Ethylhexyl)carbazole
97%
Scegli un formato
1 G
84,70 €
84,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
84,70 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H25N
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
84,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5949 (lit.)
P. ebollizione
40 °C/3 mmHg (lit.)
Densità
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
Prestazioni di un dispositivo OLED
ITO/PEDOT:PSS/EHCz:Rubrene (1 wt %)/Cs2CO3:ITO
  • Color: red
  • Max. EQE: 0.03 %
Stringa SMILE
CCCCC(CC)Cn1c2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C20H25N/c1-3-5-10-16(4-2)15-21-19-13-8-6-11-17(19)18-12-7-9-14-20(18)21/h6-9,11-14,16H,3-5,10,15H2,1-2H3
SAXNQWFLHXTRDI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Organic light-emitting diode with liquid emitting layer
Xu, D.; et al.
Applied Physics Letters, 95, 053304-053304 (2009)