Documenti fondamentali
641359
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-pyridinecarbonitrile
97%
Scegli un formato
5 G
41,10 €
41,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
41,10 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3BrN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
41,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
P. ebollizione
100-110 °C/3 mmHg (lit.)
Punto di fusione
128-132 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
nitrile
Stringa SMILE
Brc1ccc(nc1)C#N
InChI
1S/C6H3BrN2/c7-5-1-2-6(3-8)9-4-5/h1-2,4H
DMSHUVBQFSNBBL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
5-Bromo-2-pyridinecarbonitrile can be used in the synthesis of aza-terphenyl diamidine analogs, which exhibits potent antiprotozoal activity.[1] It can also be used in the synthesis of pyridine-diketopyrrolopyrrole(PyDPP), a building block for preparing low band-gap copolymers for use as electron donor in polymer solar cells.[2]
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
"Synthesis of pyridine-capped diketopyrrolopyrrole and its use as a building block of low band-gap polymers for efficient polymer solar cells"
Jung WJ, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 49(76), 8495-8497 (2013)
"Synthesis and activity of azaterphenyl diamidines against Trypanosoma brucei rhodesiense and Plasmodium falciparum"
Hu L, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17(18), 6651-6658 (2009)