Documenti fondamentali
639877
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-fluorobenzonitrile
97%
Sinonimo/i:
3-Cyano-4-fluoroaniline
About This Item
Formula condensata:
C6H3(F)CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
92-96 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
nitrile
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1ccc(F)c(c1)C#N
InChI
1S/C7H5FN2/c8-7-2-1-6(10)3-5(7)4-9/h1-3H,10H2
HHTRAISBAAXRKZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)