Documenti fondamentali
639389
Sigma-Aldrich
3-Ethoxy-2-fluorophenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10BFO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Stato
solid
Punto di fusione
78-83 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOc1cccc(B(O)O)c1F
InChI
1S/C8H10BFO3/c1-2-13-7-5-3-4-6(8(7)10)9(11)12/h3-5,11-12H,2H2,1H3
DCUXBPVUKGENEJ-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)