Key Documents
639109
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-pyridinecarboxaldehyde
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
98-102 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cccnc1N
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6-5(4-9)2-1-3-8-6/h1-4H,(H2,7,8)
NXMFJCRMSDRXLD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Yanhong Liu et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(36), 13834-13840 (2019-09-05)
A novel aldehyde- and amino-functionalized luminescent metal-organic framework, Cd-TCHO, was constructed through the solvothermal reaction of 4,4',4''-tricarboxytriphenylamine, 2-amino-3-pyridinecarboxaldehyde and cadmium nitrate and was characterized. Post-synthetically oxidizing the aldehyde groups into carboxylate groups afforded a new complex, Cd-TCOOH, and this successful