Documenti fondamentali
638951
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenylacetyl chloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6Cl2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.04
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5510 (lit.)
P. ebollizione
85 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1.292 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(=O)Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H6Cl2O/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2
UMQUIRYNOVNYPA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)