Documenti
638862
Sigma-Aldrich
6-Fluoro-2-naphthoic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H7FO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
242-246 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc2cc(F)ccc2c1
InChI
1S/C11H7FO2/c12-10-4-3-7-5-9(11(13)14)2-1-8(7)6-10/h1-6H,(H,13,14)
CYKDCZRPLWJEKA-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3