Documenti fondamentali
526533
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-naphthoic acid
97%
Scegli un formato
10 G
115,00 €
115,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
115,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3C10H6CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
115,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Punto di fusione
179-181 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
Cc1ccc(C(O)=O)c2ccccc12
InChI
1S/C12H10O2/c1-8-6-7-11(12(13)14)10-5-3-2-4-9(8)10/h2-7H,1H3,(H,13,14)
SIVYRLBDAPKADZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Methyl-1-naphthoic acid is a naphthoic acid derivative
Applicazioni
4-Methyl-1-naphthoic acid may be used to synthesize:
  • 2-methyl-1-propyl-3-(4-methyl-1-naphthoyl)indole, JWH-148[1]
  • 4-methyl-1-naphthylcarbinol[2]
  • 1,4-dioxan-2-yl 4-methyl-1-naphthoate[3]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Preparation of a series of substituted fluoromethylnaphthalenes.
Dixon EA, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 59(17), 2629-2641 (1981)
John W Huffman et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 13(1), 89-112 (2004-12-08)
In an effort to improve indole-based CB(2) cannabinoid receptor ligands and also to develop SAR for both the CB(1) and CB(2) receptors, 47 indole derivatives were prepared and their CB(1) and CB(2) receptor affinities were determined. The indole derivatives include
Jincan Zhao et al.
The Journal of organic chemistry, 79(9), 3847-3855 (2014-04-15)
An iron-catalyzed oxidative esterification reaction between unactivated C(sp(3))-H bonds from symmetric and asymmetric ethers and carboxylic acids using di-tert-butyl peroxide (DTBP) as the oxidant via a cross dehydrogenative coupling (CDC) reaction was established, which tolerates a wide range of cyclic