Key Documents
638323
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-methylbenzoic acid
95%
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(CH3)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
168-172 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
Stringa SMILE
Cc1cc(F)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7FO2/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
KDXOONIQRUZGSY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)