Documenti fondamentali
638242
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-trans-β-nitrostyrene
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H13NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
121-125 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
nitro
phenyl
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C15H13NO3/c17-16(18)11-10-13-6-8-15(9-7-13)19-12-14-4-2-1-3-5-14/h1-11H,12H2
MSDHJAWQEZOXGV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)