Documenti
C80806
Sigma-Aldrich
Cinnamamide, predominantly trans
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH=CHCONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
148-150 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]\C(=C(\[H])c1ccccc1)C(N)=O
InChI
1S/C9H9NO/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H2,10,11)/b7-6+
APEJMQOBVMLION-VOTSOKGWSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Sebastiano Masuri et al.
Metallomics : integrated biometal science, 12(6), 891-901 (2020-04-28)
The novel copper complex [Cu(phen)2(salubrinal)](ClO4)2 (C0SAL) has been synthesised and characterised. Copper(ii) is coordinated by salubrinal through the thionic group, as shown by the UV-Vis, IR, ESI-MS and tandem mass results, together with the theoretical calculations. The formed complex showed