Documenti fondamentali
638226
Sigma-Aldrich
N-(3-Formyl-2-pyridinyl)-2,2-dimethylpropanamide
97%
Sinonimo/i:
N-(3-Formylpyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropanamide, N-(3-Formylpyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropionamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Gruppo funzionale
aldehyde
amide
Stringa SMILE
CC(C)(C)C(=O)Nc1ncccc1C=O
InChI
1S/C11H14N2O2/c1-11(2,3)10(15)13-9-8(7-14)5-4-6-12-9/h4-7H,1-3H3,(H,12,13,15)
ANABHCSYKASRRW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of disubstituted azaindolines
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)