414638
mono-tert-Butyl malonate
95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Impurezze
5% methanesulfonyl chloride
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
P. eboll.
90 °C/2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
19-20 °C (lit.)
Densità
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-7(2,3)11-6(10)4-5(8)9/h4H2,1-3H3,(H,8,9)
NGGGZUAEOKRHMA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- dendritic precursor to asymmetric methanofullerenes
- hapten-3,6-(O,S-dimethylthiophosphoramido)-6-oxohexanoic acid
- hapten-4,3-(O,S-dimethylthiophosphoramido)-3-oxopropanoic acid
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter