Documenti fondamentali
636584
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloropyridine
97%
Scegli un formato
5 G
44,55 €
44,55 €
Prezzo di listino89,10 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
44,55 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3Cl2N
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.99
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
44,55 €
Prezzo di listino89,10 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
P. ebollizione
189-190 °C (lit.)
76-78 °C/23 mmHg (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Clc1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C5H3Cl2N/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H
TYPVHTOETJVYIV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)