Documenti
636215
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2-oxindole
97%
Sinonimo/i:
6-Chloro-1,3-dihydroindol-2-one, 6-Chlorooxindole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6ClNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.59
Beilstein:
1526788
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Numero indice EU:
421-330-5
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
195-199 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc2CC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C8H6ClNO/c9-6-2-1-5-3-8(11)10-7(5)4-6/h1-2,4H,3H2,(H,10,11)
CENVPIZOTHULGJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Ayman M Saleh et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 19(9), 13076-13092 (2014-08-27)
A selected set of substituted pyridone-annelated isoindigos 3a-f has been synthesized via interaction of 5- and 6-substituted oxindoles 2a-f with 6-ethyl-1,2,9-trioxopyrrolo[3,2-f]quinoline-8-carboxylic acid (1) in acetic acid at reflux. Among these isoindigos, the 5'-chloro and 5'-bromo derivatives 3b and 3d show