Documenti fondamentali
634379
Sigma-Aldrich
2-Keto-3-(methyl-13C,d2)-butyric acid-4-13C,d2 sodium salt
98 atom % D, 98 atom % 13C
Sinonimo/i:
Sodium α-ketoisovalerate-3-(methyl-13C,d2),4-13C,d2
Scegli un formato
250 MG
224,00 €
224,00 €
Prezzo di listino1.120,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
224,00 €
About This Item
Formula condensata:
13CD2CH(13CD2H)COCO2Na
Peso molecolare:
144.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
224,00 €
Prezzo di listino1.120,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % 13C
98 atom % D
Stato
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
227-230 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[Na+].[2H][13CH]([2H])C([13CH]([2H])[2H])C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1+1D2,2+1D2;
WIQBZDCJCRFGKA-YVAKGFCFSA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.