Documenti fondamentali
293172
Sigma-Aldrich
Ethyl bromoacetate-2-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
13C Labeled acrylic acid, 13C Labeled ethyl bromoacetate
Scegli un formato
250 MG
203,77 €
1 G
552,00 €
203,77 €
Prezzo di listino247,00 €Risparmia il 18%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
203,77 €
1 G
552,00 €
About This Item
Formula condensata:
Br13CH2CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
203,77 €
Prezzo di listino247,00 €Risparmia il 18%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.451 (lit.)
P. ebollizione
159 °C (lit.)
Densità
1.515 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CCOC(=O)[13CH2]Br
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3/i3+1
PQJJJMRNHATNKG-LBPDFUHNSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)