Documenti fondamentali
634298
Sigma-Aldrich
Europium(III) oxide
nanopowder, <150 nm particle size (TEM), 99.5% trace metals basis
Sinonimo/i:
Dieuropium trioxide, Europia
Scegli un formato
25 G
341,00 €
341,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
341,00 €
About This Item
Formula condensata:
Eu2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
351.93
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
341,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99.5% trace metals basis
Stato
nanopowder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: europium
Dimensione particelle
<150 nm (TEM)
Densità
7.42 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Eu]O[Eu]=O
InChI
1S/2Eu.3O
RSEIMSPAXMNYFJ-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Functionalized europium oxide nanoparticles used as a fluorescent label in an immunoassay for atrazine.
Feng J, et al.
Analytical Chemistry, 75(19), 5282-5286 (2003)
Davolos, M.R. et al.
Journal of Solid State Chemistry, 171, 268-268 (2003)
Synthesis and Properties of Sub-50-nm Europium Oxide Nanoparticles
Wakefield G, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 215(1), 179-182 (1999)
Articoli
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.