Documenti fondamentali
633941
Sigma-Aldrich
2-Methoxypropene-d8
90 atom % D
About This Item
Formula condensata:
CD3C(OCD3)=CD2
Numero CAS:
Peso molecolare:
80.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
90 atom % D
Saggio
97% (CP)
P. ebollizione
34-36 °C (lit.)
Densità
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
[2H]\C([2H])=C(\OC([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)5-3/h1H2,2-3H3/i1D2,2D3,3D3
YOWQWFMSQCOSBA-MGGKGRBPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-20.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-29 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)