Documenti fondamentali
633232
Sigma-Aldrich
Acetone-2-13C,d6
99 atom % 13C, 98 atom % D
Sinonimo/i:
2-Propanone-2-13C-1,1,1,3,3,3-d6
About This Item
Formula condensata:
CD313COCD3
Numero CAS:
Peso molecolare:
65.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
56 °C (lit.)
Punto di fusione
-94 °C (lit.)
Densità
0.885 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+7
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])[13C](=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1D3,2D3,3+1
CSCPPACGZOOCGX-ILPQSMFLSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-2.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-19 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)