Documenti fondamentali
633046
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-4-methylthiophene
97%
Sinonimo/i:
1-(4-Methyl-2-thienyl)ethanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5600 (lit.)
P. eboll.
108-109 °C (lit.)
Densità
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1csc(c1)C(C)=O
InChI
1S/C7H8OS/c1-5-3-7(6(2)8)9-4-5/h3-4H,1-2H3
NFZNHUNPIJPRMP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
105 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)