Documenti fondamentali
632406
Sigma-Aldrich
Indole-6-carboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
6-Formylindole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
127-131 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=Cc1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C9H7NO/c11-6-7-1-2-8-3-4-10-9(8)5-7/h1-6,10H
VSPBWOAEHQDXRD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Reactant in preparation of analogs of botulinum neurotoxin serotype A protease inhibitors
  • Reactant in synthesis of stilbene-based antitumor agents
  • Reactant in acid-catalyzed preparation of aromatic gem-dihalides from aldehydes and acid halides
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Niina Tani et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(23), 6655-6664 (2014-12-03)
Inhibition of CYP2A6-mediated nicotine metabolism can reduce cigarette smoking. We sought potent and selective CYP2A6 inhibitors to be used as leads for drugs useful in smoking reduction therapy, by evaluating CYP2A6 inhibitory effect of novel formyl, alkyl amine or carbonitrile