Vai a
511188
Methyl indole-5-carboxylate
99%
Sinonimo/i:
Indole-5-carboxylic acid, methyl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
33,60 €
25,20 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
83,50 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
99%
25,20 €
Prezzo di listino33,60 €Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
99%
mp
126-128 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
COC(=O)c1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C10H9NO2/c1-13-10(12)8-2-3-9-7(6-8)4-5-11-9/h2-6,11H,1H3
InChI key
DRYBMFJLYYEOBZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl indole-5-carboxylate (Methyl 1H-indole-5-carboxylate), a substituted 1H-indole, can be prepared by the esterification of indole-5-carboxylic acid. Its efficacy as a substrate for indigoid generation has been assessed.
Application
Methyl indole-5-carboxylate may be used as a reactant in the following processes:
  • biosynthesis of inhibitors of protein kinases
  • metal-free Friedel-Crafts alkylation
  • preparation of diphenylsulfonium ylides from Martin′s sulfurane
  • cross dehydrogenative coupling reactions
  • synthesis of indirubin derivatives
  • preparation of aminoindolylacetates
Methyl indole-5-carboxylate may be used in the preparation of:
  • methyl indoline-5-carboxylate
  • 1H-indole-5-carbohydrazide
  • dimethyl 1H-indole-3,5-dicarboxylate
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
578495681199E9706
Ethyl acrylate contains 10-20 ppm MEHQ as inhibitor, 99%
Sigma-Aldrich
E9706
Ethyl acrylate
description
99%
description
97%
description
96%
description
contains 10-20 ppm MEHQ as inhibitor, 99%
assay
99%
assay
97%
assay
96%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
126-128 °C (lit.)
mp
76-80 °C (lit.)
mp
-
mp
−71 °C (lit.)
functional group
ester
functional group
ester
functional group
bromo, ester
functional group
-
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)