Documenti fondamentali
632031
Sigma-Aldrich
3-(Trimethylsilyloxy)-1-butyne
97%
Sinonimo/i:
2-(Trimethylsilyloxy)-3-butyne
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SiOCH(CH3)C≡CH
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.405 (lit.)
Punto di fusione
127-131 °C (lit.)
Densità
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(O[Si](C)(C)C)C#C
InChI
1S/C7H14OSi/c1-6-7(2)8-9(3,4)5/h1,7H,2-5H3
RMKACVRKUKSWNQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
41.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
5.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hirokazu Muraoka et al.
Cell reports, 27(1), 199-212 (2019-04-04)
Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) metabolism plays a critical role in kidneys. We previously reported that decreased secretion of a NAD+ precursor, nicotinamide mononucleotide (NMN), from proximal tubules (PTs) can trigger diabetic albuminuria. In the present study, we investigated the role