Documenti fondamentali
631965
Sigma-Aldrich
Calcium zirconate
nanopowder, <50 nm particle size (BET), 99.7% trace metals basis
Sinonimo/i:
Calcium zirconium oxide
Scegli un formato
25 G
244,00 €
244,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
244,00 €
About This Item
Formula condensata:
CaZrO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.30
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
244,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.7% trace metals basis
Stato
nanopowder
Area superficiale
55-65 m2/g
Dimensione particelle
<25 nm (XRD)
<50 nm (BET)
Punto di fusione
2250-2550 °C (lit.)
Densità
5.11 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Ca++].[O-][Zr]([O-])=O
InChI
1S/Ca.3O.Zr/q+2;;2*-1;
BJJVDFHQHSBAFC-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2