Documenti fondamentali
631892
Sigma-Aldrich
1-(2-Pyrrolecarbonyl)benzotriazole
97%
Sinonimo/i:
1-(1H-Pyrrol-2-ylcarbonyl)-1H-benzotriazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H8N4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
178-182 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C(c1ccc[nH]1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C11H8N4O/c16-11(9-5-3-7-12-9)15-10-6-2-1-4-8(10)13-14-15/h1-7,12H
JDNIHKCPHBBAHS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)