631868
1,4-Dioxane solution
5 mM in chloroform-d (99.8 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
Scegli un formato
2.480,00 €
Scegli un formato
About This Item
2.480,00 €
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Concentrazione
5 mM in chloroform-d (99.8 atom % D)
tecniche
NMR: suitable
Misura tubo NMR
3 mm × 8 in.
Densità
1.500 g/mL at 25 °C
Compatibilità
suitable for NMR (reference standard)
Formato
single component solution
Stringa SMILE
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Quantità
Each pack contains 10 tubes.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)