Documenti fondamentali
631809
Sigma-Aldrich
2,6-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6F2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Per informazioni sul prodotto 631809, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
73-77 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(F)c(C=O)c(F)c1
InChI
1S/C8H6F2O2/c1-12-5-2-7(9)6(4-11)8(10)3-5/h2-4H,1H3
ZYABCGOTMDPUDD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)