Documenti fondamentali
631566
Sigma-Aldrich
3-Pyridineboronic acid 1,3-propanediol ester
97%
Sinonimo/i:
1,3-propanediol cyclic ester, 3-Pyridineboronic acid glycol ester, 3-Pyridyl trimethylene borate, 3-[1,3,2]Dioxaborinan-2-yl-pyridine, Pyridine-3-boronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10BNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
95-99 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1COB(OC1)c2cccnc2
InChI
1S/C8H10BNO2/c1-3-8(7-10-4-1)9-11-5-2-6-12-9/h1,3-4,7H,2,5-6H2
ZUUZNOFTKGDLLN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.