Documenti fondamentali
631515
Sigma-Aldrich
3′-Iodo-4′-methoxyacetophenone
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H3ICOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
101-105 °C (lit.)
Gruppo funzionale
iodo
ketone
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1I)C(C)=O
InChI
1S/C9H9IO2/c1-6(11)7-3-4-9(12-2)8(10)5-7/h3-5H,1-2H3
YDTWTLOLPFLZHX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)