631264
3-Iodo-4-methylaniline
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
37-41 °C (lit.)
Gruppo funzionale
iodo
Stringa SMILE
Cc1ccc(N)cc1I
InChI
1S/C7H8IN/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
RRUDMHNAMZFNEK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?