Key Documents
630845
Sigma-Aldrich
3-Heptyn-1-ol
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H12O
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.456
P. eboll.
80-82 °C/15 mmHg
Densità
0.920 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCC#CCCO
InChI
1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-3,6-7H2,1H3
PSWHODJVUOXHKA-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)