Documenti fondamentali
T32654
Sigma-Aldrich
2-Thiophenemethanol
98%
Sinonimo/i:
2-(Hydroxymethyl)thiophene, 2-Thienyl carbinol, Thenyl alcohol
Scegli un formato
25 G
56,70 €
100 G
131,00 €
56,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
56,70 €
100 G
131,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H6OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.17
Beilstein:
383595
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
56,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.564 (lit.)
P. ebollizione
207 °C (lit.)
Densità
1.205 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCc1cccs1
InChI
1S/C5H6OS/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2
ZPHGMBGIFODUMF-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Nobuo Ochiai et al.
Journal of chromatography. A, 1628, 461475-461475 (2020-08-22)
For successful profiling of aroma carriers in food samples, a highly efficient extraction method is mandatory. A two-step stir bar sorptive extraction (SBSE) approach, namely fractionated SBSE (Fr-SBSE), was developed to improve both the organoleptic and the chemical identification of