Documenti fondamentali
630802
Sigma-Aldrich
N-Boc-1-aminocyclobutane carboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
1-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid, Boc-cyclovaline
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CO2CNHC4H6CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.25
Beilstein:
7994003
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
129-133 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCC1)C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-9(2,3)15-8(14)11-10(7(12)13)5-4-6-10/h4-6H2,1-3H3,(H,11,14)(H,12,13)
ROVVUKFHORPDSM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)