Documenti
630136
Sigma-Aldrich
Poly(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl acrylate)
About This Item
Formula condensata:
(C6H5F5O2)n
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Indice di rifrazione
n20/D 1.3890 (lit.)
Temp. transizione
Tg -26 °C(lit.)
Solubilità
DMSO: soluble
NMP: soluble
THF: soluble
methylene chloride: soluble
Densità
1.446 g/mL at 25 °C (lit.)
Applicazioni
Low refractive index polymer for cladding layer in optical waveguides. Transparent, low surface tension polymer.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.