Documenti fondamentali
592080
Sigma-Aldrich
Poly(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl methacrylate)
Scegli un formato
1 G
688,00 €
688,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
688,00 €
About This Item
Formula condensata:
(C7H7F5O2)n
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
688,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.140 (lit.)
Temp. transizione
Tg (DSC) ~70 °C(lit.)
Applicazioni
Low refractive index polymer for cladding layer in optical waveguides. Transparent, low surface tension polymer.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.