Documenti fondamentali
592439
Sigma-Aldrich
Pentabromophenyl methacrylate
96%
Sinonimo/i:
2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene polymer, Poly(2,3,4,5,6-pentafluorostyrene)
Scegli un formato
5 G
347,00 €
347,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
347,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H5Br5O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
556.67
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
347,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
Punto di fusione
139-141 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)Oc1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C10H5Br5O2/c1-3(2)10(16)17-9-7(14)5(12)4(11)6(13)8(9)15/h1H2,2H3
OFZRSOGEOFHZKS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Monomer used to make high refractive index polymer for optical waveguides.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Olesya Daikos et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 18(47), 32369-32377 (2016-11-18)
Pentabrominated and fluorinated aromatic (meth)acrylates as well as their non-halogenated counterparts have been studied with the aim to avoid conventional photoinitiators and to overcome some negative consequences related to their use. Therefore, RTIR spectroscopy, laser flash photolysis and GC/MS were
Articoli
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.