Documenti fondamentali
677388
Sigma-Aldrich
Polyvinylcyclohexane
Sinonimo/i:
Hydrogenated polystyrene
Scegli un formato
1 G
205,00 €
205,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
205,00 €
About This Item
Formula condensata:
(C8H14)n
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
205,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Livello qualitativo
Solubilità
carbon tetrachloride: soluble (warm)
cyclohexane: soluble (warm)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)