The 250 gram size is packaged in a single bag that is placed in a 1 gallon can. The 50 gram and 10 gram sizes are packaged in single amber glass bottles that are placed in an over pack can.
62420
Lithium aluminum hydride
≥97.0% (gas-volumetric)
Sinonimo/i:
LAH, Lithium alanate, Lithium tetrahydroaluminate
Saggio
≥97.0% (gas-volumetric)
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Punto di fusione
125 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Li].[AlH3]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
Is the entirety of the reagent in a single bag or is it portioned somehow?
1 risposta-