Documenti fondamentali
617253
Sigma-Aldrich
Dimethyl-d6 phthalate
98 atom % D
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10D6H4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
P. ebollizione
282 °C (lit.)
Punto di fusione
2 °C (lit.)
Densità
1.214 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])OC(=O)c1ccccc1C(=O)OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3
NIQCNGHVCWTJSM-WFGJKAKNSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
294.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
146 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)