Documenti fondamentali
492221
Sigma-Aldrich
Diethyl phthalate-3,4,5,6-d4
98 atom % D
Scegli un formato
25 MG
333,45 €
250 MG
533,00 €
333,45 €
Prezzo di listino351,00 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
333,45 €
250 MG
533,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6D4(CO2C2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
333,45 €
Prezzo di listino351,00 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
P. ebollizione
298-299 °C (lit.)
Punto di fusione
−3 °C (lit.)
Densità
1.158 g/mL at 25 °C
Formato
neat
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC)c(c1[2H])C(=O)OCC
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3/i5D,6D,7D,8D
FLKPEMZONWLCSK-KDWZCNHSSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
This product may be used as an analytical standard.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5