Documenti fondamentali
616486
Sigma-Aldrich
2,4-Dinitrotoluene-3,5,6-d3
98 atom % D
Sinonimo/i:
6-methyl-3,5-dinitro-benzene-1,2,4-d3
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7D3H3N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352102
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Stato
solid
Punto di fusione
67-70 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1C)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3/i2D,3D,4D
RMBFBMJGBANMMK-NRUYWUNFSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)