Documenti fondamentali
222704
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4-nitrotoluene
98%
Scegli un formato
25 G
92,10 €
92,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
92,10 €
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(NO2)F
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.13
Beilstein:
2250156
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
92,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
65-68 °C/2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
31-35 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
nitro
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6FNO2/c1-5-2-3-6(9(10)11)4-7(5)8/h2-4H,1H3
WIQISTBTOQNVCE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Fluoro-4-nitrotoluene was used in the synthesis of 2-fluoro-4-nitrobenzoic acid[1].
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
359. Preparation of some fluoronitro-and aminofluoro-benzoic acids, and of fluoronitro-benzenes,-toluenes, and-xylenes.
Journal of the Chemical Society, 1925-1927 (1963)