Documenti fondamentali
615404
Sigma-Aldrich
Chloroacetic acid-d3
98 atom % D
Sinonimo/i:
Trideuteriochloroacetic acid
Scegli un formato
5 G
1.000,00 €
1.000,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
1.000,00 €
About This Item
Formula condensata:
ClCD2CO2D
Numero CAS:
Peso molecolare:
97.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
1.000,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
189 °C (lit.)
Punto di fusione
60-63 °C (lit.)
Densità
1.630 g/mL
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1D2/hD
FOCAUTSVDIKZOP-RIAYTAFFSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
258.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
126 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)