Documenti fondamentali
614653
Sigma-Aldrich
Acetylacetone-d8
98 atom % D
Sinonimo/i:
2,4-Pentanedione-d8
About This Item
Formula condensata:
CD3COCD2COCD3
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
P. ebollizione
140 °C (lit.)
Punto di fusione
-23 °C (lit.)
Densità
1.052 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(6)3-5(2)7/h3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2
YRKCREAYFQTBPV-AUOAYUKBSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)