Documenti fondamentali
61336
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4,6-dimethoxypyrimidine
≥98.0%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7ClN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.58
Beilstein:
880035
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
100-105 °C
Stringa SMILE
COc1cc(OC)nc(Cl)n1
InChI
1S/C6H7ClN2O2/c1-10-4-3-5(11-2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3
PBEKEFWBLFBSGQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)