NMR reference standard (2 mg/mL in DMSO-d6 (99.9 atom % D), TMS 0.05%) eliminates the sample preparation uncertainty when evaluating instrument performance and assures proper instrument performance in quantitative applications. These NMR reference standards allow the users to monitor key operational parameters such as pw90, sensitivity, resolution, and line shape.
Quantità
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL. Each pack contains 10 tubes.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)