Documenti fondamentali
366188
Sigma-Aldrich
N-Benzylcinchoninium chloride
98%
Sinonimo/i:
9-Hydroxy-1-(phenylmethyl)cinchonanium chloride, BCNC
Scegli un formato
10 G
256,00 €
256,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
256,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H29ClN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
420.97
Beilstein:
5232950
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
256,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +169°, c = 0.4 in H2O
Punto di fusione
256 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
[Cl-].O[C@H]([C@H]1C[C@@H]2CC[N+]1(C[C@@H]2C=C)Cc3ccccc3)c4ccnc5ccccc45
InChI
1S/C26H29N2O.ClH/c1-2-20-18-28(17-19-8-4-3-5-9-19)15-13-21(20)16-25(28)26(29)23-12-14-27-24-11-7-6-10-22(23)24;/h2-12,14,20-21,25-26,29H,1,13,15-18H2;1H/q+1;/p-1/t20-,21-,25+,26-,28?;/m0./s1
FCHYSBWCOKEPNQ-YGNISETGSA-M
Applicazioni
Phase-transfer catalyst involved in:
  • Enantioselective alkylation of malonic diester with alkyl halides
  • Hydrolysis of enol esters
  • Asymmetric 6π electrocyclization for synthesis of functionalized indolines
  • Asymmetric Michael addition
  • Alkylation of monosubstituted indolinones with alkylhalides
  • Asymmetric destruction and kinetic resolution of 1-benzylated Reissert compounds
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)