Documenti fondamentali
607320
Sigma-Aldrich
Dimethylamine-13C2,15N hydrochloride
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Formula condensata:
(13CH3)215NH ·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Punto di fusione
170-173 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
Cl.[13CH3][15NH][13CH3]
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H/i1+1,2+1,3+1;
IQDGSYLLQPDQDV-HCULJTSZSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
19.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-6.70 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)